Learn More
Dolasetron Mesylate hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16491436
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491436 200 mg 200 miligramos
16428446 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491436 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0750B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
MedChemExpress Dolasetron Mesylate hydrate (MDL-73147EF hydrate) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used to treat nausea and vomiting following chemotherapy.
Dolasetron Mesylate hydrate (MDL-73147EF hydrate) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used to treat nausea and vomiting following chemotherapy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dolasetron Mesylate hydrate
CAS 878143-33-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H26N2O7S
Cantidad 200 mg
Sinónimo MDL-73147EF hydrate
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (570.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CNC2=C1C=CC=C2)O[C@@H]3C[C@@](CC4C5)([H])[N@](CC4=O)[C@@]5([H])C3.O=S(C)(O)=O.O
Peso molecular (g/mol) 438.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.49
Porcentaje de pureza 98.73%
Grado Research
Forma física Powder