missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DOK7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17247903 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17247903 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17247903 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5115139

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total DOK7.

The protein encoded by this gene is essential for neuromuscular synaptogenesis. The protein functions in aneural activation of muscle-specific receptor kinase, which is required for postsynaptic differentiation, and in the subsequent clustering of the acetylcholine receptor in myotubes. This protein can also induce autophosphorylation of muscle-specific receptor kinase. Mutations in this gene are a cause of familial limb-girdle myasthenia autosomal recessive, which is also known as congenital myasthenic syndrome type 1B. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DOK7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica DOK7
N.º de referencia del gen Q18PE0, Q18PE1
Alias de gen A930013K19Rik; AW049091; C4orf25; CMS10; CMS1B; docking protein 7; DOK7; Dok-7; Downstream of tyrosine kinase 7; EF-12; Oit5; oncoprotein induced transcript 5; protein Dok-7; RGD1566416
Símbolos de los genes DOK7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human DOK7(Accession Q18PE1), corresponding to amino acid residues P415-T465.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 231134, 285489
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.