Learn More
Invitrogen™ DOK3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15623775
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15623775 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15623775 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA549841
Rabbit Polyclonal Antibody
The antibody detects endogenous levels of total DOK3 protein.
DOK3 DOK proteins are enzymatically inert adaptor or scaffolding proteins. They provide a docking platform for the assembly of multimolecular signaling complexes. DOK3 is a negative regulator of JNK signaling in B-cells through interaction with INPP5D/SHIP1. May modulate ABL1 function.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DOK3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica DOK3
N.º de referencia del gen Q7L591, Q9QZK7
Alias de gen AI450713; Docking protein 3; Dok3; Dokl; DOK-L; Dok-like protein; downstream of tyrosine kinase 3; FLJ22570; FLJ39939; p62(dok)-like protein; p62Dok-like protein
Símbolos de los genes DOK3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from internal of human DOK3.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27261, 79930
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG