Descripción
Nuestras vesículas de perro BSEP se pueden utilizar para evaluar compuestos de prueba e interacciones farmacológicas con BSEP en ensayos in vitro. BSEP es un transportador de casete de unión a ATP (ABC) que desempeña un papel clave en la excreción de ácido biliar del hígado.
Utilice las vesículas de perro BSEP para:
• Investigar las interacciones del transportador de sus candidatos del fármaco
• Obtener resultados de alta calidad con una gran relación señal/ruido
• Obtener resultados de alta calidad con una gran relación señal/ruido
Concepto de las vesículas transportadoras ABC
Las vesículas transportadoras ABC son reactivos eficientes y fáciles de usar para la evaluación temprana del sustrato de un candidato a fármaco y el potencial de interacción de un fármaco. Mientras que los transportadores ABC suelen mediar en la exportación de sustratos fuera de las células, los transportadores expresados en estas vesículas internas importan sustratos a las vesículas. Por lo tanto, es posible evaluar cuantitativamente la actividad de transporte de su compuesto determinando la cantidad incorporada en las vesículas.
Resultados claros y fiables
Estas vesículas «internas», preparadas a partir de células Sf9 diseñadas para sobreexpresar transportadores ABC específicos, proporcionan altos niveles de actividad del transportador con un fondo bajo, lo que proporciona una señal clara si su compuesto es un sustrato o inhibidor de un transportador de eflujo específico.
Detalles de las vesículas transportadoras
Las vesículas de perro BSEP forman parte de un grupo mayor de vesículas transportadoras conocidas como vesículas transportadoras ABC. Se preparan a partir de membranas plasmáticas purificadas aisladas de un sistema de células de insectos (células Sf9 transfectadas con baculovirus) que expresan BSEP. La evaluación de la actividad inhibidora de los compuestos recientemente desarrollados hacia el transporte mediado por BSEP de ácidos biliares (por ejemplo, taurocholato) puede dar una indicación de la potencial hepatotoxicidad de los compuestos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 0,5 mL |
| Pureza | Calidad para investigación |
| Especie del huésped | Canina |
| Tipo de producto | Vesícula de perro |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -80 °C. |
| Formato | Capacidad |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Forma física | Congelado |