Learn More
Dofetilida, TRC
Código de producto. 30135655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135655 50 mg 50 miligramos
30134197 10 mg 10 miligramos
30041273 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD52570050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115256-11-6
Fórmula molecular C19 H27 N3 O5 S2
Peso molecular (g/mol) 441.56
Sinónimo Methanesulfonamide, N-[4-[2-[methyl[2-[4-[(methylsulfonyl)amino]phenoxy]ethyl]amino]ethyl]phenyl]- (9CI, ACI), N-[4-[2-[Methyl[2-[4-[(methylsulfonyl)amino]phenoxy]ethyl]amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide (ACI), Dofetilide, Tikosyn, UK 68798
Nombre IUPAC N-[4-[2-[2-[4-(metanosulfonamido)fenoxi]etil-metilamino]etil]fenil]metanosulfonamida
SMILES CN(CCOc1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1)CCc2ccc(NS(=O)(=O)C)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dofetilide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H27N3O5S2/c1-22(13-12-16-4-6-17(7-5-16)20-28(2,23)24)14-15-27-19-10-8-18(9-11-19)21-29(3,25)26/h4-11,20-21H,12-15H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.1392