Learn More
Dofetilida, TRC
Código de producto. 30134197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134197 10 mg 10 miligramos
30135655 50 mg 50 miligramos
30041273 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134197 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD52570010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115256-11-6
Fórmula molecular C19 H27 N3 O5 S2
Peso molecular (g/mol) 441.56
Sinónimo Methanesulfonamide, N-[4-[2-[methyl[2-[4-[(methylsulfonyl)amino]phenoxy]ethyl]amino]ethyl]phenyl]- (9CI, ACI), N-[4-[2-[Methyl[2-[4-[(methylsulfonyl)amino]phenoxy]ethyl]amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide (ACI), Dofetilide, Tikosyn, UK 68798
Nombre IUPAC N-[4-[2-[2-[4-(metanosulfonamido)fenoxi]etil-metilamino]etil]fenil]metanosulfonamida
SMILES CN(CCOc1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1)CCc2ccc(NS(=O)(=O)C)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dofetilide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H27N3O5S2/c1-22(13-12-16-4-6-17(7-5-16)20-28(2,23)24)14-15-27-19-10-8-18(9-11-19)21-29(3,25)26/h4-11,20-21H,12-15H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.1392