Learn More
Dofetilida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16584234 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16584234 250 mg 250 miligramos
16574234 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16584234 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 463372500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    223.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 36.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 115256-11-6 | C19H27N3O5S2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115256-11-6
Fórmula molecular C19H27N3O5S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dofetilida
Cantidad 250 mg
Solubilidad Solubilidad de la solución acuosa: .. Otras solubilidades: soluble en acetona, ligeramente soluble en alcohol
Punto de fusión De 149,0 °C a 153,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.56
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dofetilide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dofetilide