Learn More
Dofetilida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16574234 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16574234 1 g 1 g
16584234 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16574234 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 463370010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115256-11-6
Fórmula molecular C19H27N3O5S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dofetilida
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad de la solución acuosa: .. Otras solubilidades: soluble en acetona, ligeramente soluble en alcohol
Punto de fusión De 149,0 °C a 153,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.56