Learn More
N-óxido de dofetilida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dofetilide N-Oxide |
| CAS | 144449-71-8 |
| Fórmula molecular | C19H27N3O6S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-[4-[2-[Methyl[2-[4-[(methylsulfonyl)amino]phenoxy]ethyl]oxidoamino]ethyl]phenyl]-methanesulfonamide, N-[4-[2-[methyl[2-[4-[(methylsulfonyl)amino]phenoxy]ethyl]amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide N-oxide, UK 116856 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H27N3O6S2/c1-22(23,13-12-16-4-6-17(7-5-16)20-29(2,24)25)14-15-28-19-10-8-18(9-11-19)21-30(3,26)27/h4-11,20-21H,12-15H2,1-3H3 |
| SMILES | O=S(NC1=CC=C(OCCN(CCC2=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C2)(C)=O)C=C1)(C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 457.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 457.1341 |