Learn More
Dofetilide, MedChemExpress
Código de producto. 16484307
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16484307 50 mg 50 miligramos
16458428 10 mg 10 miligramos
16450838 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16484307 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0232
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Dofetilide (UK 68789), as a class III antiarrhythmic agent, is an orally active, potent and specific IKr blocker. Dofetilide can be used for the research of cardiovascular disease.
Dofetilide (UK 68789), as a class III antiarrhythmic agent, is an orally active, potent and specific IKr blocker. Dofetilide can be used for the research of cardiovascular disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dofetilide
CAS 115256-11-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H27N3O5S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo UK 68789
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (226.47 mM)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(CCN(C)CCOC2=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C2)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 441.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.56
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation