Learn More
R&D Systems™ Dofetilide
Código de producto. 18737696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18737696 25 mg 25 miligramos
18716688 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18737696 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3757/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    561.95€
    509.25€ / 25 miligramos
    Ahorro 52.70€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. KV11.1 (hERG) channel blocker; inhibits rapid delayed rectifier K+ current (IKr)
Dofetilide is a selective potassium channel blocker. Blocks KV11.1 (hERG) channels; inhibits the rapid delayed-rectifier K+ current (IKr). Displays class III antiarrhythmic properties.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methanesulphonamidophenoxy)-2-[N-(4-methanesulphonamidophenethyl)-N-methylamino]ethane
CAS 115256-11-6
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 25 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C19H27N3O5S2
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 441.56