Learn More
Dofequidar fumarate, MedChemExpress
Código de producto. 16497226
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497226 100 mg 100 miligramos
16449787 5 mg 5 miligramos
16447268 10 mg 10 miligramos
16403287 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497226 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17013A
MedChemExpress Dofequidar fumarate(MS-209 fumarate), an orally active quinoline compound, has been reported to overcome MDR by inhibiting ABCB1/P-gp, ABCC1/MDR-associated protein 1, or both.
Dofequidar fumarate(MS-209 fumarate), an orally active quinoline compound, has been reported to overcome MDR by inhibiting ABCB1/P-gp, ABCC1/MDR-associated protein 1, or both.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dofequidar fumarate
CAS 153653-30-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H35N3O7
Cantidad 100 mg
Sinónimo MS-209
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (167.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(COC1=C2C=CC=NC2=CC=C1)CN3CCN(C(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)=O)CC3.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 597.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 597.66
Porcentaje de pureza 98.4%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death