Learn More
Cloruro de dofamio, LoGiCal
Código de producto. 30460337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460337 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460337 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3067.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dofamium Chloride
CAS 54063-35-3
Nombres de analitos o componentes Dofamium Chloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H44 N3 O2 . Cl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanaminium, N,N-dimethyl-N-[2-[methyl(1-oxododecyl)amino]ethyl]-2-oxo-2-(phenylamino)-, chloride (1:1), Desogen (6CI), Dimethyl[2-(N-methyldodecanamido)ethyl][(phenylcarbamoyl)methyl]ammonium chloride (7CI), Ethanaminium, N,N-dimethyl-N-[2-[methyl(1-oxododecyl)amino]ethyl]-2-oxo-2-(phenylamino)-, chloride (9CI), Desocin, Desogen-fest, Dofamium chloride, G 25268
Fórmula InChI InChI=1S/C25H43N3O2.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-25(30)27(2)20-21-28(3,4)22-24(29)26-23-17-14-13-15-18-23;/h13-15,17-18H,5-12,16,19-22H2,1-4H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC[N+](C)(C)CC(=O)Nc1ccccc1
Nombre IUPAC Cloruro de (2-anilino-2-oxoetil)-[2-[dodecanoil(metil)amino]etil]-dimetilazanio
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 454.09
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.3122 g/mol