Learn More
Dodine, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dodecylguanidinium Acetate |
| CAS | 2439-10-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C13 H29 N3 . C2 H4 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Dodecylguanidinium Acetate, Guanidine, N-dodecyl-, acetate (1:1), Guanidine, dodecyl-, acetate (6CI,7CI), Guanidine, dodecyl-, monoacetate (8CI,9CI), AC 5223, Aadodin, American Cyanamid 5,223, Carpene, Comet, Cyprex, Cyprex 65W, Dodecylguanidine acetate, Dodecylguanidinium acetate, Dodex, Dodex (pesticide), Dodin, Dodine, Dodine 400, Dodine 544SC, Dodine 600SC, Dodine gorsac, Doguadine, Elast, Karpen, Laurylguanidine acetate, Melprex, Melprex 65, Melprex 65W, Melprex Liquid Dodine, Radspor, Syllit, Syllit 65, n-Dodecylguanidine acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H29N3.C2H4O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13(14)15;1-2(3)4/h2-12H2,1H3,(H4,14,15,16);1H3,(H,3,4) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCNC(=N)N.CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido acético;1-dodecilguanidina |
| Peso molecular (g/mol) | 287.44 |
| Mostrar más |