Learn More
Cloruro de dodeciltrimetilamonio, TRC
Código de producto. 30378954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378954 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30378954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5255001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecyltrimethylammonium Chloride
CAS 112-00-5
Fórmula molecular C15 H34 N . Cl
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Dodecanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, dodecyltrimethyl-, chloride (8CI), Dodecyltrimethylammonium chloride (6CI), Adogen 412, Alicop, Aliquat 4, Arquad 12, Arquad 12-23, Arquad 12-25, Arquad 12-33, Arquad 12-37W, Arquad 12-50, Arquad 12D, C12TAC, CA 2150, Catinal LTC 35A, Catiogen L, Catiogen TML, Cation BB, Cation FB, Cationic 1231, Cationic Surfactant 1231, DTAC, Dehyquart LT, Emal 60W, Germicide 1231, I 0453, Laurtrimonium chloride, Lauryltrimethylammonium chloride, Lauryltrimonium chloride, Monolauryltrimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyl-1-dodecanaminium chloride, N-Dodecyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, N-Lauryl-N,N,N-trimethylammonium chloride, N-Lauryltrimethylammonium chloride, Nissan Cation BB, Nissan Cation BB 300, Nissan Cation FB, Pionin B 111, Quartamin 24, Quartamin 24P, Quartamin 24W, Radiaquat 6465, Redicote E 5, Rewoquat B 18, Rhodaquat M 242C29, Swanol CA 2150, Trimethyldodecylammonium chloride, Trimethyllaurylammonium chloride, n-Dodecyltrimethylammonium chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC dodecil(trimetil)azanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 263.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.238