Learn More
Cloruro de dodeciltrimetilamonio, solución al 50%, MP Biomedicals
Código de producto. 11411216 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11411216 100 g
1 options
Código de producto. 11411216 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0520448480
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Cationic surfactant suitable for research and laboratory applications.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecyltrimethylammonium Chloride, 50% Soln
CAS 112-00-5
Fórmula molecular C15H34ClN
Cantidad 100 g
Sinónimo dodecyltrimethylammonium chloride, alicop, cation bb, aliquat 4, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium chloride, laurtrimonium chloride, dehyquart lt, cation fb, nissan cation bb, lauryltrimethylammonium chloride
Clave InChI DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Nombre IUPAC dodecil(trimetil)azanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 263.894
PubChem CID 8152
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.9
Porcentaje de pureza 50%
Forma física Liquid