Learn More
Cloruro de dodeciltrimetilamonio 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328549 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328549 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13067500AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecyltrimethylammonium Chloride
CAS 112-00-5
Nombres de analitos o componentes Dodecyltrimethylammonium Chloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H34 N . Cl
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC dodecil(trimetil)azanio; cloruro
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 263.89
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 263,238 g/mol