Learn More
Bromuro de dodeciltrimetilamonio, TRC
Código de producto. 30377801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377801 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30377801 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5254902.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecyltrimethylammonium Bromide
CAS 1119-94-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H34 N . Br
Cantidad 2.5 g
Sinónimo N,N,N-Trimethyl-1-dodecanaminium Bromide, DDTMA, DTAB, Dctab, FSM 23, LTAB, Lauryltrimethylammonium Bromide, Morpan D, N,N,N-Trimethyl-1-dodecanaminium Bromide, N,N,N-Trimethyldodecan-1-ammonium Bromide, N-Dodecyl-N,N,N-trimethylammonium Bromide, N-Lauryl-N,N,N-trimethylammonium Bromide, Trimethyldodecylammonium Bromide, Trimethyllaurylammonium Bromide, n-Dodecyltrimethylammonium Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC dodecil(trimetil)azanio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 308.3412
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.1875
Porcentaje de pureza >95