Learn More
Bromuro de dodeciltrimetilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11945451 500 g 500 g
10493043 25 g 25 g
10687021 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11945451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 409315000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1119-94-4 | C15H34BrN | 308.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1119-94-4
Fórmula molecular C15H34BrN
Peso molecular (g/mol) 308.34
Clave InChI XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo dodecyltrimethylammonium bromide, dtab, dctab, ltab, lauryltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium bromide, laurtrimonium bromide, dodecyl trimethyl ammonium bromide, morpan d, 1-dodecanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide
PubChem CID 14249
ChEBI CHEBI:282662
Nombre IUPAC dodecil(trimetil)azanio; bromuro
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecyltrimethylammonium bromide
Punto de fusión 246.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)11N(Br)(CH3)3
Cantidad 500 g
Información de solubilidad (10% in water) Clear to slightly hazy
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.34
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecyltrimethylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.