Learn More
Dodecildimetilclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10525680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10525680 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10199929 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10525680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432231000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 66604-31-7 | C14H31ClSi | 262.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66604-31-7
Fórmula molecular C14H31ClSi
Peso molecular (g/mol) 262.93
Clave InChI DLLABNOCKQMTEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dodecyldimethylchlorosilane, chloro dodecyl dimethylsilane, 1-chlorododecyl-dimethyl-silicon, chlorododecyldimethylsilane, acmc-209nvw, dimethyldodecylchlorosilane, dimethyldodecylsilyl chloride, n-dodecyldimethylchlorosilane, dimethyl-dodecyl-chlorosilane, chloro-dimethyl-dodecylsilane
PubChem CID 2758731
Nombre IUPAC cloro-dodecil-dimetilsilano
SMILES CCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecyldimethylchlorosilane
Color Incolora
Densidad 0.8650g/mL
Punto de ebullición 291.0°C to 293.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH3)2Si(CH2)11CH3
Índice de refracción 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.865
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.93
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecyldimethylchlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.