Learn More
Sal sódica del ácido dodecilbencenosulfónico (grado técnico), TRC
Código de producto. 30386672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386672 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30386672 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5256615G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium dodecylbenzenesulfonate
CAS 25155-30-0
Fórmula molecular C18H29NaO3S
Cantidad 5 g
Sinónimo Dodecylbenzenesulfonic acid sodium salt
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
SMILES CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O[Na]
Nombre IUPAC (4-dodecilfenil)sulfoniloxisodio
Peso molecular (g/mol) 348.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1735