Learn More
Sal sódica del ácido dodecilbencenosulfónico (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium dodecylbenzenesulfonate |
| CAS | 25155-30-0 |
| Fórmula molecular | C18H29NaO3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Dodecylbenzenesulfonic acid sodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H30O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O[Na] |
| Nombre IUPAC | (4-dodecilfenil)sulfoniloxisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 348.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.1735 |