Learn More
Ácido dodecilbenzenosulfónico (mezcla de isómeros) (grado técnico), TRC
Código de producto. 30135993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135993 250 mL 250 ml
30137806 100 mL 100 ml
30008732 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135993 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494568250ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-65-3
Fórmula molecular C18H30O3S
Peso molecular (g/mol) 326.49
Sinónimo 4-Dodecylbenzenesulfonic Acid, Benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, Benzenesulfonic acid, p-dodecyl- (8CI), 4-Dodecylbenzenesulfonic acid, NSC 85535, Naxcat 1270, p-Dodecylbenzenesulfonic acid
Nombre IUPAC Ácido 4-dodecilbenzenosulfónico
SMILES CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecylbenzenesulfonic Acid (mixture of isomers) (Technical Grade)
Cantidad 250 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1916