Learn More
Ácido dodecilbenzenosulfónico (70 % en peso en isopropanol, grado técnico, mezcla de diferentes longitudes de cadena), TRC
Código de producto. 30136969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136969 1 g 1 g
30010173 500 mg 500 miligramos
30012290 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136969 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5256631G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27176-87-0
Fórmula molecular C18H30O3S
Peso molecular (g/mol) 326.5
Sinónimo Dodecyl-Benzenesulfonic acid, 2-4248S, A 40S, ABS 100, Ambicat LE 4476, B 121, B 121 (surfactant), Bio-Soft LA acid, Bio-Soft S 100, Bio-Soft S 101, Bio-Soft S 126, CATA CFC 5019KC, Calsoft LAS 99, Cat 6000, Catalyst 600, Catalyst 6000, Cycat 600, DBS, Dobanic acid, Dow Corning 2-4248S, E 7256, Elfan WA Sulfonic Acid, LABS, LABS (detergent), LAS 99, LE 4476, Laurylbenzenesulfonic acid, Lipon LH 500, Maranil DBS, Marlon AS 3, Nacconol 98SA, Nacure 5074, Nacure 5076, Nansa 1042, Nansa 1042P, Nansa SSA, Neopelex FS, Neopelex GS, Neopelex GSP, P 3 Vetralat, Pelex F 25, Polystep A 13, Rhodacal SSA/A, Richonic Acid B, S 100, Soft Osen 5S, Statsafe 6000, Sulfosoft, Sulframin 1298, Sulframin Acid 1298, Taycacure AC 430, Taycapower L 120D, Taycapower L 121, Taycapower L 122, Taycatox 120, Ufacid K, Vanwet acid 98, Witco 1298, Witco 1298 Acid Soft, Witco 1298 Soft Acid, Witconic 1298 Hard Acid, Witconic 1298 Soft Acid, Witconic 1298H, n-Dodecylbenzenesulfonic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCc1ccccc1S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecylbenzenesulfonic Acid (Technical grade)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30O3S/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-16(4-2)17-12-14-18(15-13-17)22(19,20)21/h12-16H,3-11H2,1-2H3,(H,19,20,21)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Dodecylbenzenesulfonic Acid (Technical grade) 70%