Learn More
Dodecilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dodecylbenzene |
| CAS | 123-01-3 |
| Fórmula molecular | C18 H30 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Dodecane, 1-phenyl- (8CI), Dodecylbenzene, 1-Dodecylbenzene, 1-Phenyl-n-dodecane, 1-Phenyldodecane, Alkylate P 1, Detergent Alkylate No. 2, Laurylbenzene, NSC 102805, NSC 4584, Nalkylene 500, n-Dodecylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | dodecilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 246.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.2348 |