Learn More
Dodecilbenceno, TRC
Código de producto. 30363244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363244 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30363244 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD12331050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Dodecylbenzene
CAS 123-01-3
Fórmula molecular C18 H30
Cantidad 50 g
Sinónimo Dodecane, 1-phenyl- (8CI), Dodecylbenzene, 1-Dodecylbenzene, 1-Phenyl-n-dodecane, 1-Phenyldodecane, Alkylate P 1, Detergent Alkylate No. 2, Laurylbenzene, NSC 102805, NSC 4584, Nalkylene 500, n-Dodecylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCc1ccccc1
Nombre IUPAC dodecilbenceno
Peso molecular (g/mol) 246.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.2348