Learn More
Sal sódica de ácido dodecilbenceno sulfónico, 80-85 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11461261 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11461261 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 11461261 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215788983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.80€
    38.85€ / 250 g
    Ahorro 1.95€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecylbenzene sulfonic acid sodium salt
CAS 25155-30-0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 80 a 85%
Fórmula molecular C18H29NaO3S
Cantidad 250 g
Sinónimo Sodium dodecylbenzenesulfonate, Abeson nam
Clave InChI HFQQZARZPUDIFP-UHFFFAOYSA-M
Peso molecular (g/mol) 348.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.5
Forma física Escamas sólidas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecylbenzene Sulfonic Acid Sodium Salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dodecylbenzene sulphonic acid sodium salt