Learn More
Ácido sulfónico dodecilbenceno, mezcla de isómeros C10-C13, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10135950 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10135950 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10451691 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10135950 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 325900010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85536-14-7
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85536-14-7
Número MDL MFCD00066677
Sinónimo dodecylbenzenesulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2-dodecyl, dodecyl benzene sulfonic acid, o-dodecylbenzenesulfonic acid, unii-qmo4a07h35, dodecyl benzenesulfonic acid, dodecylbenzene sulfonic acid, dodecylbenzenesulfonicacid, 2-dodecylbenzenesulphonic acid, dodecyl benzene sulphonic acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecylbenzene sulfonic acid
Nombre de nota Mixture of C10-C13 Isomers
Punto de fusión -10.0°C
Color Marrón
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 315.0°C
Temperatura de inflamación 210°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)xC6H4SO3Hx=9to12
Índice de refracción 1.5035 to 1.5065
Cantidad 1 kg
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkaline solutions, soluble in ethanol
Viscosidad 2400 mPa.s
Porcentaje de pureza ≥96% (sulfonic acid, M.W. 322)
Forma física Líquido viscoso