Learn More
Dodecilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Dodecylamine |
| CAS | 124-22-1 |
| Fórmula molecular | C12 H27 N |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Dodecanamine (9CI, ACI), Dodecylamine (8CI), 1-Aminododecane, 1-Dodecylamine, Adogen 163D, Alamine 4, Amine BB, Armeen 12D, Farmin 20D, HAN 12, Kemamine P 690, Lauramine, Laurinamine, Laurylamine, Lipomin 12D, Monododecylamine, Monolaurylamine, n-Dodecylamine, n-Laurylamine, Nissan Amine BB |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCN |
| Nombre IUPAC | dodecan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 185.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.2143 |