Learn More
Clorhidrato de dodecilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10249890 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10249890 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10249890 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 409250100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecylamine hydrochloride
Nombre de nota 99%
CAS 929-73-7
Punto de fusión 186°C to 188°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H28ClN
Fórmula lineal CH3(CH2)11NH2·HCl
Número MDL MFCD00042017
Cantidad 10 g
Beilstein 04, IV, 794
Sinónimo dodecylamine hydrochloride, laurylamine hydrochloride, n-dodecylamine hydrochloride, dodecan-1-amine hydrochloride, 1-dodecanamine, hydrochloride, dodecylamine, hydrochloride, unii-1v1470j2mf, 1-dodecanamine, hydrochloride 1:1, armeen 12d hydrochloride, acmc-209rjd
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,chloroform,benzene,,toluene,diethyl ether
Clave InChI TWFQJFPTTMIETC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[NH3+]
Nombre IUPAC dodecan-1-amina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 221.81
PubChem CID 458426
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.81
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.