Learn More
Dodecilo Polioxietileno (23) Aldehído, TRC
Código de producto. 30418857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418857 10 mg
30408929 100 mg
30420534 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418857 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP68942010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202408-13-7
Fórmula molecular C14 H28 O2 (C2 H4 O)n
Peso molecular (g/mol) 272.42
Sinónimo Brij™ L23 Aldehyde, 2-[2-(Dodecyloxy)ethoxy]acetaldehyde
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCOCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecyl Polyoxyethylene (23) Aldehyde
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-18-15-16-19-14-12-17/h12H,2-11,13-16H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.2351