Learn More
Metanetiosulfonato de dodecilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dodecyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 355803-77-9 |
| Fórmula molecular | C13 H28 O2 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H28O2S2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-17(2,14)15/h3-13H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCSS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-metilsulfonilsulfanildodecano |
| Peso molecular (g/mol) | 280.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.1531 |