Learn More
Dodecil difenilfosfato, TRC
Código de producto. 30180218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180218 100 mg 100 miligramos
30180186 1 g 1 g
30180001 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180218 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA575133100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27460-02-2
Fórmula molecular C24 H35 O4 P
Peso molecular (g/mol) 418.506
Sinónimo Diphenyl lauryl phosphate, Dodecyl diphenyl phosphate
Nombre IUPAC dodecil difenil-fosfato
SMILES CCCCCCCCCCCCOP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecyl diphenyl phosphate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H35O4P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-17-22-26-29(25,27-23-18-13-11-14-19-23)28-24-20-15-12-16-21-24/h11-16,18-21H,2-10,17,22H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.227