Learn More
Cloroacetato de dodecilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dodecyl Chloroacetate |
| CAS | 6316-04-7 |
| Fórmula molecular | C14 H27 Cl O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Dodecyl Chloroacetate, Dodecyl 2-Chloroacetate, Lauryl Chloroacetate, NSC 20853, n-Dodecyl Chloroacetate, n-Dodecyl Monochloroacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H27ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-14(16)13-15/h2-13H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | 2-cloroacetato de dodecilo |
| Peso molecular (g/mol) | 262.816 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.17 |