Learn More
Acrilato de dodecilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Acrylic acid-dodecyl ester |
| CAS | 2156-97-0 |
| Fórmula molecular | C15 H28 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Acrylic acid, dodecyl ester (6CI,7CI,8CI), 4812/75F, Ageflex FA 12, Blemmer LA, C 12A, Dodecyl acrylate, EM 215, FA 112A, KU-LA, LA, LA 001, LAI 214, Lauryl acrylate, Light Acrylate L, Light Acrylate L-A, Miramer 120, NK Ester LA, NSC 24177, Photomer 4812, SR 335, SR 498D, Sarbio 5101, Sartomer 335, Viscoat LA, n-Dodecyl acrylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-15(16)4-2/h4H,2-3,5-14H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | prop-2-anoato de dodecil |
| Peso molecular (g/mol) | 240.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.2089 |