Learn More
Ácido dodecenilsuccínico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17261252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17261252 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17261252 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 466600010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecenylsuccinic acid
CAS 29658-97-7
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C16H28O4
Clave InChI QDCPNGVVOWVKJG-VAWYXSNFNA-N
SMILES CCCCCCCCCC\C=C\C(CC(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC 2-[(1E)-dodec-1-en-1-yl]butanedioic acid
Peso molecular (g/mol) 284.40
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.39
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecenylsuccinic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecenylsuccinic acid