Learn More
Dodecanoil-L-carnitina-d3 HCl (N-metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lauroyl-L-carnitine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 2687960-76-3 |
| Fórmula molecular | C19 D3 H35 N O4 . Cl |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxododecyl)oxy]-, chloride (1:1), (2 R)- (ACI), Dodecanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3), Lauroyl-L-carnitine-d3 Chloride, Lauroyl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) Chloride, (2 R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxododecyl)oxy]-1-propanaminium chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C19H37NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4;/h17H,5-16H2,1-4H3;1 H/t17-;/m1./s1/i2D3; |
| SMILES | [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | cloruro de [(2 R)-3-carboxi-2-dodecanoiloxipropil]-dimetil-(trideuteriometil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 382.9808 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.2678 g/mol |
| Mostrar más |