Learn More
Cloruro de dodecanoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440873 500 g 500 g
11430873 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440873 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13294.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-16-3 | C12H23ClO | 218.77 g/mol
Lauroyl chloride is used as tailoring agent for chemical modification of nanocelluloses of different length, nanofibrillated cellulose and cellulose nanocrystals and in the preparation of acylated collagen with water solubility and better surface activity. It is also employed as organic low-friction boundary lubricant in the preparation of novel polyvinyl alcohol hydrogel.It is used in the synthesis of hemicellulose-based hydrophobic biomaterials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de lauroilo se utiliza como agente de adaptación para la modificación química de nanocelulosas de diferentes longitudes, nanofibrilados de celulosa y nanocristales celulosa, y en la preparación de colágeno acilado con solubilidad en agua y mejor actividad superficial. También se emplea como lubricante orgánico de baja fricción en la preparación del nuevo hidrogel de alcohol de polivinilo. Se utiliza en la síntesis de biomateriales hidrofóbicos a base de hemicelulosa.
Solubilidad
Soluble en etanol y metanol.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-16-3
Fórmula molecular C12H23ClO
Peso molecular (g/mol) 218.77
Número MDL MFCD00000740
Clave InChI NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lauroyl chloride, lauroylchloride, n-dodecanoyl chloride, lauric acid chloride, dodecanoic acid, chloride, unii-9lhl10777i, laurel acetyl chlorine, dodecanoylchloride, lauric acid, chloride, pubchem21365
PubChem CID 8166
Nombre IUPAC cloruro de dodecanoilo
SMILES CCCCCCCCCCCC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecanoyl chloride
Punto de fusión -17°C
Densidad 0.922
Punto de ebullición 130°C to 132°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación 140°C (284°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)10COCl
Índice de refracción 1.446
Cantidad 500 g
Número UN UN3265
Beilstein 1281201
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.77
Porcentaje de pureza 98%