Learn More
Dodecanofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391477 100 g 100 g
11381477 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02014.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1674-38-0 | C18H28O | 260.421 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1674-38-0
Fórmula molecular C18H28O
Peso molecular (g/mol) 260.421
Número MDL MFCD00008967
Clave InChI DJNJZIFFCJTUDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dodecanophenone, laurophenone, 1-dodecanone, 1-phenyl, phenyl undecyl ketone, 1-phenyl-1-dodecanone, phenyl n-undecyl ketone, n-dodecanophenone, undecyl phenyl ketone, maybridge1_003217
PubChem CID 74292
Nombre IUPAC 1-fenildodecan-1-ona
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecanophenone
Punto de fusión 44°C to 46°C
Punto de ebullición 201°C to 202°C (9 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 2050785
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.42
Porcentaje de pureza 97%