Learn More
Ácido dodecanoico-d23, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lauric acid-d23 |
| CAS | 59154-43-7 |
| Fórmula molecular | C12 2H23 H O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosadeuteriododecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 223.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.322 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |