Learn More
Ácido dodecanoico-2,2-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dodecanoic-2,2-D2 Acid |
| CAS | 64118-39-4 |
| Fórmula molecular | C12 D2 H22 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Dodecanoic-2,2-d2 acid (9 CI), Lauric-2,2-d2 acid (6 CI, 7 CI), 2,2-Dideuteriododecanoic acid, α-Dideuterododecanoic acid, Dodecanoic acid-2,2-d2, Lauric acid-2,2-d2, [2,2-2H2]Dodecanoic acid, Dodecanoic-2,2-D2 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i11D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2,2-dideuterododecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 202.3301 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.1902 g/mol |
| Mostrar más |