Learn More
Ácido dodecanoico-2-13C, CDN
Código de producto. 30309643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
Código de producto. Cantidad
30309643 0.5 g
1 options
Código de producto. 30309643 Proveedor CDN N.º de proveedor CDNC31560.5G
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecanoic-2-13 C Acid
CAS 287100-78-1
Fórmula molecular 13 C C11 H24 O2
Cantidad 0.5 g
Sinónimo Dodecanoic-2-13 C acid (9 CI), [2-13 C]Lauric acid, Dodecanoic acid-2-13 C
Fórmula InChI InChI=1 S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i11+1
SMILES CCCCCCCCCC[13 CH2]C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (213 C)dodecanoico
Peso molecular (g/mol) 201.3104
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.181 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % 13 C, min 98% Chemical Purity