Learn More
Ácido dodecanoico-11,11,12,12,12-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dodecanoic-11,11,12,12,12-D5 Acid |
| CAS | 1219804-38-2 |
| Fórmula molecular | C12 D5 H19 O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Dodecanoic-11,11,12,12,12-d5 acid (ACI), 11,11,12,12,12-Pentadeuteriododecanoic acid, Lauric-11,11,12,12,12-d5 acid, [11,11,12,12,12-2H5]Dodecanoic acid, Dodecanoic-11,11,12,12,12-D5 acid, Dodecanoic acid-11,11,12,12,12-d5, Lauric acid-11,11,12,12,12-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 11,11,12,12,12-pentadeuteriododecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 205.3486 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.209 g/mol |
| Mostrar más |