Learn More
Dicloruro de dodecanodioilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10028701 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10028701 5 g Frasco de vidrio 5 g
10686671 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10028701 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305340050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4834-98-4 | C12H20Cl2O2 | 267.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4834-98-4
Fórmula molecular C12H20Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 267.2
Número MDL MFCD00012243
Clave InChI CNXXEPWXNDFGIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dodecanedioyldichloride, dodecandioyldichloride, dodecanedioyl chloride, acmc-209kct, dodecanedioic acid dichloride, 1,12-dodecanedioyl dichloride, dodecanedioyl dichloride
PubChem CID 2733242
Nombre IUPAC dicloruro de dodecanodioilo
SMILES C(CCCCCC(=O)Cl)CCCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecanedioyl dichloride
Nombre de nota 98%
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 140°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCO(CH2)10COCl
Índice de refracción 1.4670 to 1.469
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido