Learn More
Ácido dodecanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,10-Decanedicarboxylic acid |
| CAS | 693-23-2 |
| Fórmula molecular | C12 H22 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,10-Decanedicarboxylic acid, 1,10-Dicarboxydecane, 1,12-Dodecanedioic acid, Corfree M 2, Decamethylenedicarboxylic acid, LCA 141, NSC 400242, SL-AH, n-Dodecane-α,ω-dioic acid, n-Dodecanedioic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido dodecanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 230.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.1518 |