Learn More
Ácido dodecanodioico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438563 250 g 250 g
11428563 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438563 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10387.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 693-23-2 | C12H22O4 | 230.304 g/mol
Dodecanedioic acid is used as an intermediate for plasticizers, lubricants and adhesives. It is also used in antiseptics, top-grade coatings, painting materials, corrosion inhibitor and surfactant. It finds application in engineering plastics such as nylon 612.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido dodecanodioico se utiliza como intermedio para plastificantes, lubricantes y adhesivos. También se utiliza en antisépticos, recubrimientos de calidad superior, materiales de pintura, inhibidor de corrosión y tensioactivo. Encuentra aplicación en plásticos de ingeniería como el naylon 612.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, metanol caliente, tolueno caliente y ácido acético caliente.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-23-2
Fórmula molecular C12H22O4
Peso molecular (g/mol) 230.304
Número MDL MFCD00002735
Clave InChI TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,12-dodecanedioic acid, 1,10-decanedicarboxylic acid, decamethylenedicarboxylic acid, 1,10-dicarboxydecane, n-dodecanedioic acid, unii-978yu42q6i, dsstox_cid_7297, dsstox_rid_78394, dsstox_gsid_27297, n-dodecanedioate
PubChem CID 12736
ChEBI CHEBI:4676
Nombre IUPAC ácido dodecanodioico
SMILES C(CCCCCC(=O)O)CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecanedioic acid
Punto de fusión 127°C to 131°C
Densidad 1.15
Punto de ebullición 244°C to 245°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 227°C (440°F)
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 1782580
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,hot methanol,hot toluene and hot acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.31
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecanedioic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecanedioic acid