Learn More
Éster 1-metílico del ácido dodecanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dodecanedioic Acid 1-Methyl Ester |
| CAS | 3903-40-0 |
| Fórmula molecular | C13 H24 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 11-Carbomethoxyundecanoic Acid, Methyl 11-Carboxyundecanoate, Monomethyl 1,12-Dodecanedioate, Monomethyl Dodecanedioate, NSC 29000 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24O4/c1-17-13(16)11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12(14)15/h2-11H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | COC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 12-metoxi-12-oxododecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 244.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.1675 |