Learn More
Dodecanal, CVR
Código de producto. 30375919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375919 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30375919 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49454510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lauraldehyde
CAS 112-54-9
Fórmula molecular C12 H24 O
Cantidad 10 g
Sinónimo Lauraldehyde, 1-Dodecanal, Dodecanaldehyde, Dodecyl Aldehyde, Lauric Aldehyde, Laurinaldehyde, Lauryl Aldehyde, NSC 46128, NSC 52196, NSC 55212, n-Dodecanal, n-Dodecyl Aldehyde, n-Lauraldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCC=O
Nombre IUPAC dodecanal
Peso molecular (g/mol) 184.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.1827