Learn More
Dodecanal, 95 %, estab., con 250 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437487 100 g 100 g
11447487 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15611.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.92€
    53.65€ / 100 g
    Ahorro 11.27€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Almacenar en un lugar fresco
Dodecyl aldehyde is used as a fragrance agent. It is used as a common ingredient in perfumery. It's end applications include soap, detergent, beauty care product, household product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el dodecil aldehído se utiliza como agente de fragancia. Se utiliza como ingrediente común en la perfumería. Entre sus aplicaciones finales se encuentran el jabón, el detergente, los productos de belleza y los productos para el hogar.
Solubilidad
soluble en cloroformo, metanol, alcohol y propilenglicol.′ Insoluble en glicerol y agua.
Notas
sensible al aire. Almacenénese bajo gas inerte seco. Almacénese en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-54-9
Fórmula molecular C12H24O
Peso molecular (g/mol) 184.32
Número MDL MFCD00007017
Clave InChI HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lauraldehyde, dodecyl aldehyde, lauric aldehyde, lauryl aldehyde, n-dodecanal, dodecanaldehyde, 1-dodecanal, n-dodecyl aldehyde, n-lauraldehyde, n-dodecylic aldehyde
PubChem CID 8194
ChEBI CHEBI:27836
Nombre IUPAC dodecanal
SMILES CCCCCCCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecanal
Nombre de nota stabilized with 250ppm BHT
Punto de fusión 12°C
Densidad 0.835
Punto de ebullición 184°C to 186°C (100 mm)
Temperatura de inflamación 101°C (214°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Índice de refracción 1.435
Cantidad 100 g
Beilstein 1703917
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol,alcohol,and propylene glycol. Insoluble in glycerol and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.32
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecanal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lauryl aldehyde