Learn More
Dodecacarboniltriosmio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392118 0.5 g 0.50 g
11302128 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013038.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15696-40-9 | C12O12Os3 | 906.81 g/mol
Dodecacarbonyltriosmium is an important precursor to organo-osmium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15696-40-9
Fórmula molecular C12O12Os3
Peso molecular (g/mol) 906.81
Número MDL MFCD00011149
Clave InChI VUBLMKVEIPBYME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo osmium carbonyl, triangulo-dodecacarbonyltriosmium, triosmium dodecacarbonyl, tri-osmium dodecacarbonyl
PubChem CID 6096995
Nombre IUPAC monóxido de carbono; osmio
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Os].[Os].[Os]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecacarbonyltriosmium
Punto de fusión 224°C
Cantidad 0.5 g
Número UN UN3466
Información de solubilidad Insoluble in water. Slightly soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 906.73
Porcentaje de pureza 99%
Forma física cristalino/a/s